Przejdź do
V1377
Vinblastine sulfate salt
≥97% (HPLC), powder, plant alkaloid
Synonim(y):
VLB, Vincaleukoblastine sulfate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
180,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
722,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H58N4O9 · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
909.05
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
205-606-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3659812
eCl@ss:
32150312
Assay:
96-102% (HPLC)
Form:
powder
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Vinblastine sulfate salt, 96-102% (HPLC)
Quality Segment
assay
96-102% (HPLC)
form
powder
color
white to light yellow
mp
267 °C (dec.) (lit.)
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.[H][C@@]12CN(CCc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C1)(C(=O)OC)c5cc6c(cc5OC)N(C)[C@@]7([H])[C@](O)([C@H](OC(C)=O)[C@]8(CC)C=CCN9CC[C@]67[C@]89[H])C(=O)OC)C[C@](O)(CC)C2
InChI
1S/C46H58N4O9.H2O4S/c1-8-42(54)23-28-24-45(40(52)57-6,36-30(15-19-49(25-28)26-42)29-13-10-11-14-33(29)47-36)32-21-31-34(22-35(32)56-5)48(4)38-44(31)17-20-50-18-12-16-43(9-2,37(44)50)39(59-27(3)51)46(38,55)41(53)58-7;1-5(2,3)4/h10-14,16,21-22,28,37-39,47,54-55H,8-9,15,17-20,23-26H2,1-7H3;(H2,1,2,3,4)/t28-,37-,38+,39+,42-,43+,44+,45-,46-;/m0./s1
InChI key
KDQAABAKXDWYSZ-PNYVAJAMSA-N
Application
Vinblastine sulfate salt has been used:
  • as a microtubule depolymerizing drug for the synchronization of human cell lines in G2/M phase
  • as a multidrug resistance screening substrate in human colon cancer cell line (HCT116) cell line
  • as an antimicrotubule agent in sub perineural glia of Drosophila brain
Biochem/physiol Actions
Plant alkaloid that inhibits microtubule assembly by binding tubulin and inducing self-association in spiral aggregates in a reaction that appears to be regulated by the C-terminus of β-tubulin and is enhanced by GDP and GTP. Depolymerizes microtubules. Arrests the cell cycle in G2/M-phase by blocking mitotic spindle formation. Triggers Raf-1 activation, phosphorylation of bcl-2-family proteins, induction of p53 expression, and apoptosis in several tumor cell lines. Substrate of Pgp and CYP3A4.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Eli Lilly. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2698V03000001713004
description
96-102% (HPLC)
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
solid
form
-
form
-
assay
96-102% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
color
white to light yellow
color
-
color
-
color
-
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the composition of vinblastine sulfate salt. I mean what is the ratio of vinblastine: salt in this powder
    1 answer
    1. The minimum purity of this Vinblastine Sulfate product is 96%. The exact purity is lot specific and reported on the product Certificate of Analysis. Maximum limits allowable are also set for several residual solvents and related substances. Total impurities may not exceed 3%. The H2SO4 makes up 10.7% of the purified compound based on the molecular formula: C46H58N4O9 · H2SO4. Please see the link below to access a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/v1377#product-documentation