Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H37NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.00
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
>90% (GC)
form
oil
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage condition
protect from light, under inert gas
color
pale yellow
solubility
DMF: soluble ≥20 mg/mL, DMSO: soluble ≥20 mg/mL, ethanol: soluble ≥20 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
Cl[H].CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OCCN
InChI
1S/C22H37NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(24)25-21-20-23;/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-21,23H2,1H3;1H/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-;
InChI key
BNTZVCDZOZGRSZ-XVSDJDOKSA-N
Biochem/physiol Actions
Endogenous cannabinoid; partial CB1 receptor agonist; full CB2 receptor agonist.
Packaging
Air- and light-sensitive
Other Notes
Not stable in solution; use dilutions immediately.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?