Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 368,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1560,00 zł 1326,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H17NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.23
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
powder
368,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCC(CCC)C(N)=O
InChI
1S/C8H17NO/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H2,9,10)
InChI key
OMOMUFTZPTXCHP-UHFFFAOYSA-N
Application
Valpromide has been used to pretreat NIH/3T3 cells to test its effect on cytomegalovirus (CMV) viral replication. It has also been used to test its antiviral functionality in herpes simplex virus type 1 (HSV-1) infected human oligodendroglioma (HOG) cells. It may be used to test its effect on apoptosis induction in astrocytes.
Biochem/physiol Actions
Valpromide (VPD) is a derivative of valproic acid (VPA) and is used as an antiepileptic drug.
Valpromide (VPD) is a derivative of valproic acid (VPA) and is used as an antiepileptic drug. It is hydrolyzed quickly to VPA in vivo, but has intrinsic anticonvulsant activity.
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥97% (NMR) | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| form powder | form - |
| assay ≥97% (NMR) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility - |
| color white to off-white | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Valpromide
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?