Przejdź do
V4877
Verrucarin A
from Myrothecium sp., ≥85.0% (HPLC), CCRCC inhibitor
Synonim(y):
Muconomycin A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
527,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H34O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
502.55
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥85.0% (HPLC)
527,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Verrucarin A from Myrothecium sp., ≥85.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥85.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1CCOC(=O)\C=C\C=C\C(=O)OC2CC3OC4C=C(C)CCC4(COC(=O)C1O)C2(C)C35CO5
InChI
1S/C27H34O9/c1-16-8-10-26-14-33-24(31)23(30)17(2)9-11-32-21(28)6-4-5-7-22(29)36-18-13-20(35-19(26)12-16)27(15-34-27)25(18,26)3/h4-7,12,17-20,23,30H,8-11,13-15H2,1-3H3/b6-4+,7-5+
InChI key
NLUGUZJQJYVUHS-YDFGWWAZSA-N
General description
Verrucarin derived from the Myrothecium verrucari, a fungal plant pathogen is a macrocyclic trichothecene compound.
Application
Verrucarin A from Myrothecium sp has been used:
  • as a translation initiation inhibitor in P. falciparum W2 strain
  • as a peptidyl transfer inhibitor to test sensitivity in methyltransferase knock-out S. cerevisiae cells
  • to test its cytotoxicity in renal cell carcinoma cells
Biochem/physiol Actions
Verrucarin A binds to the P and A sites in ribosomes and blocks peptide-bond and translation initiation. It inhibits the clear cell renal cell carcinoma (CCRCC) proliferation. Verrucarin A blocks the peptidyl transferase activity and favors apoptosis induction in cancer cells
Verrucarin A is phytotoxic to plantlet cultures and cytotoxic to cultured mammalian cell lines.
Other Notes
Macrocyclic trichothecene mycotoxin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B0390
description
≥85.0% (HPLC)
description
lyophilized powder, 15-65 units/mg protein
assay
≥85.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)