Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
60 x 2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352202
Form:
suspension
Biological source:
Porcine
2580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
Porcine
Quality Segment
description
A source of Saxitoxin (STX) receptors
form
suspension
concentration
8-15 mg protein/mL (BCA)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Application
Paralityczne zatrucie skorupiakami jest spowodowane toksynami pochodzącymi głównie z alg z rodzaju Alexandrium, powodującymi zatrucie i znaczące zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Ta próbka homogenatu błony mózgowej świń została opracowana do stosowania w testach wiązania receptorów w celu określenia paralitycznego zatrucia skorupiakami, jak opisano w Van Dolah i in. Test ten zapewnia wysokowydajną metodę badań przesiewowych w kierunku paralitycznego zatrucia skorupiakami i badania zaangażowanych receptorów/toksyn.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description NIST® SRM® 1546a | description 10 μg/g in hydrochloric acid (nominal concentration), analytical standard | description 0.45 µm, 47 mm, hydrophilic, polypropylene |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, liquid chromatography (LC): suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) - |
| biological source Porcine | biological source - | biological source - | biological source - |
| concentration 8-15 mg protein/mL (BCA) | concentration - | concentration 10 μg/g in hydrochloric acid (nominal concentration) | concentration - |
| form suspension | form - | form - | form - |
| storage temp. −70°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in ambient |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
vPvM
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?