Przejdź do
V6258
D-Val-Leu-Arg p-nitroanilide diacetate salt
≥95% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H38N8O5 · 2 C2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
626.70
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
D-Val-Leu-Arg p-nitroanilide diacetate salt, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ~70%
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(O)=O.N[C@H](C(C)C)C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)=O)=O)=O
InChI
1S/C23H38N8O5.2C2H4O2/c1-13(2)12-18(30-22(34)19(24)14(3)4)21(33)29-17(6-5-11-27-23(25)26)20(32)28-15-7-9-16(10-8-15)31(35)36;2*1-2(3)4/h7-10,13-14,17-19H,5-6,11-12,24H2,1-4H3,(H,28,32)(H,29,33)(H,30,34)(H4,25,26,27);2*1H3,(H,3,4)/t17-,18-,19+;;/m0../s1
InChI key
WGVZWNUZAXIGKU-HYKWBEMSSA-N
Application
D-Val-Leu-Arg p-nitroanilide diacetate salt has been used as a substrate to determine the amidolytic activity of the fibrinolytic enzyme from Bacillus subtilis DC33. It has also been used as a substrate to determine the activity of fibrinolytic enzymes from the earthworm Eisenia fetida.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analysis Note
Salt content will vary.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V7127I0898
description
≥95% (HPLC)
description
plasmin substrate
description
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
color
white
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)