Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 699,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
699,00 zł
Nazwa produktu
Vinpocetine, ≥98%, solid
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
[H][C@]12N3CCC[C@@]1(CC)C=C(C(=O)OCC)n4c2c(CC3)c5ccccc45
InChI
1S/C22H26N2O2/c1-3-22-11-7-12-23-13-10-16-15-8-5-6-9-17(15)24(19(16)20(22)23)18(14-22)21(25)26-4-2/h5-6,8-9,14,20H,3-4,7,10-13H2,1-2H3/t20-,22+/m1/s1
InChI key
DDNCQMVWWZOMLN-IRLDBZIGSA-N
Gene Information
human ... PDE1A(5136), PDE1B(5153), PDE1C(5137)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98%, solid | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98% | assay - | assay - | assay - |
| form solid | form - | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility H2O: insoluble, DMSO: 5 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white | color - | color - | color - |
| Gene Information human ... PDE1A(5136), PDE1B(5153), PDE1C(5137) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vinpocetine
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?