Przejdź do
W0125
Wheat germ Untreated
suitable for enzyme extraction
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
797,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352201
797,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
wheat
Quality Segment
form
flakes
suitability
suitable for enzyme extraction
storage temp.
2-8°C
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C8002M7140M0387
description
suitable for enzyme extraction
description
powder
description
viscosity: 15 cP
description
viscosity: 1,500 cP
biological source
wheat
biological source
plant
biological source
synthetic (organic)
biological source
wood (pulp cellulose)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
suitability
suitable for enzyme extraction
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
flakes
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)