Przejdź do
W1520
WAY-200070
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
7-Bromo-2-(4-hydroxyphenyl)-1,3-benzoxazol-5-ol, 7-bromo-2-(4-hydroxyphenyl)-5-benzoxazolol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8BrNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.11
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
originator
Wyeth
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)-c2nc3cc(O)cc(Br)c3o2
InChI
1S/C13H8BrNO3/c14-10-5-9(17)6-11-12(10)18-13(15-11)7-1-3-8(16)4-2-7/h1-6,16-17H
InChI key
BAAILVWEAXFTSF-UHFFFAOYSA-N
General description
WAY-200070 is a potent, selective estrogen receptor-beta (ER-β) agonist (IC50 2.3 nM vs. 155 nM for ER-α) with anxiolytic-like and antidepressant-like effects.
Application
WAY-200070, a selective estrogen receptor-beta (ER-β) agonist, may be used in estrogen receptor signaling research along with other ERβ agonists [diarylpropionitrile (DPN)] and antagonist to help identify and differentiate the functions of estrogen receptor-beta(s) (ER-β) involved in processes such as regulation of the physiology of the endocrine pancreas; modulation of visceral pain; and stress response. WAY-200070 may be used to help establish that an observed physiological or cell signaling response is ER-β-dependent, especially versus ERα.
Biochem/physiol Actions
Potent, selective estrogen receptor-beta (ER-β) agonist (IC50 2.3 nM vs 155 nM for ER-α) with anxiolytic-like and antidepressant-like effects.
Features and Benefits
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)