Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 454,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1830,00 zł 1555,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H14N2S · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.16
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
454,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
WR-1065, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.NCCCNCCS
InChI
1S/C5H14N2S.2ClH/c6-2-1-3-7-4-5-8;;/h7-8H,1-6H2;2*1H
InChI key
XDRLRDHLCIFZIW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
WR-1065 is a cytoprotective cell-permeable ROS scavenge and an active metabolite of Amifostine.
WR-1065 is cytoprotective cell-permeable reactive oxygen species scavenger and p53 activator and re-activator. Recently shown to have antiretroviral activity and an active metabolite of Amifostine which selectively protects normal tissues from the damaging effects of anti-neoplastic radiation therapy.
WR-1065 is the active metabolite of the prodrug amifostine, generated by alkaline phosphatase. It is found to accumulate in many epithelial tissues. WR-1065 protects cellular membranes and DNA from free radical induced damage.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| form powder | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: ≥20 mg/mL | solubility - | solubility - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?