Przejdź do
W4016
Wedelolactone
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
1,8,9-Trihydroxy-3-methoxy-6H-benzofuro[3,2-c][1]benzopyran-6-one, 7-Methoxy-5,11,12-trihydroxycoumestan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
728,00 zł
618,80 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H10O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
618,80 zł
Cena katalogowa728,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(O)c-2c(OC(=O)c3c-2oc4cc(O)c(O)cc34)c1
InChI
1S/C16H10O7/c1-21-6-2-10(19)14-12(3-6)23-16(20)13-7-4-8(17)9(18)5-11(7)22-15(13)14/h2-5,17-19H,1H3
InChI key
XQDCKJKKMFWXGB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Wedelolactone inhibits NF-κB-mediated gene transcription in cells by blocking the phosphorylation and degradation of IκBα. Irreversible inhibitor of IKKα and β kinase activity (IC50 < 10 μM). Wedelolactone has no effects on p38 MAP kinase or Akt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001599PHL89823SML3082
Wedelolactone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001599
Wedelolactone
Wedelolactone phyproof&#174; Reference Substance
PHL89823
Wedelolactone
description
≥98% (HPLC), powder
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to brown
color
-
color
-
color
white to green
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wedelolactone
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)