Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 710,00 zł 603,50 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
24111500
603,50 zł
Cena katalogowa710,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 500 ea
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01341WA
W × L × thickness
11.5 cm × 23 cm × 0.064 mm
capacity
532 mL × 18 oz , 532 mL capacity(18 oz)
General description
These bags are made with one flat wire, rather than the traditional round wires. The flat wire provides a thicker tab, resulting in a heavier closure which is preferred in some applications. The aluminum wire features “PUNCTURE PROOF TABS,” so the wire ends are completely covered, eliminating any sharp, cutting, exposed edges. The aluminum will not rust when coming in contact with water or other liquids.
The white, write-on strip makes sample identification easier and more convenient. It′s easy to write on this white strip using an ordinary ballpoint pen, pencil, or felt-tip marker. The paper-like finish virtually eliminates ink smearing, and provides a surface that will accept a variety of writing instruments.
The white, write-on strip makes sample identification easier and more convenient. It′s easy to write on this white strip using an ordinary ballpoint pen, pencil, or felt-tip marker. The paper-like finish virtually eliminates ink smearing, and provides a surface that will accept a variety of writing instruments.
Legal Information
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 532 mL capacity(18 oz) | description 118 mL capacity(4 oz) | description 532 mL capacity(18 oz) | description 384 mL capacity(13 oz) |
| capacity 532 mL × 18 oz , 532 mL capacity(18 oz) | capacity 118 mL × 4 oz , 118 mL capacity(4 oz) | capacity 532 mL capacity(18 oz), 532 mL × 18 oz | capacity 384 mL capacity(13 oz), 384 mL × 13 oz |
| W × L × thickness 11.5 cm × 23 cm × 0.064 mm | W × L × thickness 7.5 cm × 18.5 cm × 0.057 mm | W × L × thickness - | W × L × thickness - |
| manufacturer/tradename Whirl-Pak® B01341WA | manufacturer/tradename Whirl-Pak® B01339WA | manufacturer/tradename Whirl-Pak® B01065WA | manufacturer/tradename Whirl-Pak® B01490WA |
| packaging pkg of 500 ea | packaging pkg of 500 ea | packaging pkg of 500 ea | packaging pkg of 500 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Whirl-Pak® Flat Wire, Write-On Bag
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?