Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
24111500
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 250 ea
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01547WA
W × L × thickness
19 cm × 30 cm × 0.102 mm
capacity
1627 mL capacity(55 oz)
General description
Worek filtracyjny bez taśmy i drucianego zamknięcia.
Legal Information
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1627 mL capacity(55 oz), pack of 250 ea | description 1242 mL capacity(42 oz) | description 58 mL capacity(2 oz) | description 710 mL capacity(24 oz) |
| capacity 1627 mL capacity(55 oz) | capacity 1242 mL capacity(42 oz) | capacity 58 mL capacity(2 oz) | capacity 710 mL capacity(24 oz) |
| manufacturer/tradename Whirl-Pak® B01547WA | manufacturer/tradename Whirl-Pak® B01027WA | manufacturer/tradename Whirl-Pak® B01009WA | manufacturer/tradename Whirl-Pak® B01063WA |
| W × L × thickness 19 cm × 30 cm × 0.102 mm | W × L × thickness 15 cm × 38 cm × 0.076 mm | W × L × thickness 7.5 cm × 12.5 cm × 0.057 mm | W × L × thickness 15 cm × 23 cm × 0.102 mm |
| packaging pack of 250 ea | packaging pkg of 500 ea | packaging pkg of 500 ea | packaging pkg of 500 ea |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?