Przejdź do
X0626
Xanthine
≥99.5% (HPLC), powder
Synonim(y):
2,6-Dioxopurine, 3,7-Dihydropurine-2,6-dione, Xanthin, 2,6-Dihydroxypurine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
470,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
890,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.11
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-718-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8733
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥99.5% (HPLC)
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
room temp
470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Xanthine, ≥99.5% (HPLC), purified by recrystallization
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.5% (HPLC)
form
powder
purified by
recrystallization
color
white to off-white
solubility
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1NC(=O)c2nc[nH]c2N1
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
InChI key
LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
General description
Xanthine is an important component of the various natural and synthetic medicinal active compounds. Various forms of xanthine such as caffeine, theobromine, and theophylline are found in chocolate, cocoa, tea, yeast, potatoes, animal organs, and coffee. Xanthine is a purine-based natural heterocyclic alkaloid composed of a central nitrogen atom and a pyrimidine ring that is fused with an imidazole ring. Xanthine is produced from several different precursors in the purine metabolic pathway: deamination of guanine-by-guanine deaminase and conversion of hypoxanthine by xanthine oxidoreductase.
Biochem/physiol Actions
Xanthine participates in the catabolism of nucleic acids and nucleotides and is a precursor of uric acid. It is a versatile compound that shows therapeutic effects in several pharmacological conditions related to respiratory tract, central nervous system (CNS), kidney, stomach, smooth muscle cells, and heart. Xanthine acts as a biomarker for detecting gout.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
X7375X4002X3627
description
≥99.5% (HPLC), purified by recrystallization
description
≥99%
description
BioUltra, ≥99%
description
suitable for cell culture, ≥99%
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xanthine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)