Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1990,00 zł |
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C28 H50 N2 O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.71
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Form:
film
1990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Xestospongin C, film
form
film
Quality Segment
color
colorless
solubility
DMSO: soluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CCCCCC[C@@]3([H])CCCN4CC[C@@]([H])(CCCCCC[C@]5([H])CCCN(CC1)[C@@]5([H])O2)O[C@@]34[H]
InChI
1S/C28H50N2O2/c1-3-7-15-25-17-21-30-20-10-14-24(28(30)31-25)12-6-2-4-8-16-26-18-22-29-19-9-13-23(11-5-1)27(29)32-26/h23-28H,1-22H2/t23-,24+,25-,26-,27+,28+/m1/s1
InChI key
PQYOPBRFUUEHRC-HCKQMYSWSA-N
General description
Synthetic form of the macrocyclic bis-1-oxaquinolizidine isolated from the Okanowan marine sponge.
Biochem/physiol Actions
Xestospongin C is a potent, reversible and membrane-permeable blocker of IP3-mediated Ca2+ release (IC50=358 nM).
Xestospongin C is a selective, reversible and membrane-permeable inhibitor of IP3 receptor. Reversibly blocks bradykinin- and carbamylcholine- Ca2+ efflux from the endoplasmic reticulum stores.
Features and Benefits
This compound is featured on the InsP3/Ryanodine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Packaging
Package under nitrogen, tightly sealed.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description film | description size 28 mm | description phyproof® Reference Substance | description size 38 mm |
| form film | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| color colorless | color - | color - | color - |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?