Przejdź do
X4879
Xaliproden hydrochloride
≥97% (HPLC), solid
Synonim(y):
1,2,3,6-Tetrahydro-1-[2-(2-naphthalenyl)ethyl]-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridine hydrochloride, SR-57746A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
726,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H22F3N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
417.89
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
726,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.FC(F)(F)c1cccc(c1)C2=CCN(CCc3ccc4ccccc4c3)CC2
InChI
1S/C24H22F3N.ClH/c25-24(26,27)23-7-3-6-22(17-23)20-11-14-28(15-12-20)13-10-18-8-9-19-4-1-2-5-21(19)16-18;/h1-9,11,16-17H,10,12-15H2;1H
InChI key
WVHBEIJGAINUBW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR1A(3350)
Biochem/physiol Actions
5-HT1A serotonin receptor agonist; neuroprotectant
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0115C0399N8534
description
≥97% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥95%
description
solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95%
assay
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥8 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
white to tan
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)