Przejdź do
YSAM
Yeast
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
780,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160702
780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
application(s)
food and beverages
storage temp.
−20°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
075338952651475
Yeast
Sigma-Aldrich
YSAM
Yeast
description
-
description
from Saccharomyces cerevisiae, powder, suitable for microbiology
description
micro-agglomerated
description
powder, slightly brown
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Yeast
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)