Przejdź do
Z0417
β-Zearalanol
~98% (HPLC), nonsteroidal estrogen, powder
Synonim(y):
2,4-Dihydroxy-6-(6β,10-dihydroxyundecyl]benzoic acid μ-lactone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
248,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
948,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
~98% (HPLC)
Form:
powder
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
β-Zearalanol, ~98% (HPLC)
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
~98% (HPLC)
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
availability
not available in Canada
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1CCC[C@@H](O)CCCCCc2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H26O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h10-12,14,19-21H,2-9H2,1H3/t12-,14-/m0/s1
InChI key
DWTTZBARDOXEAM-JSGCOSHPSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z2000Z016635409
description
~98% (HPLC)
description
≥98%
description
-
description
~10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
assay
~98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)