Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.24
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥90% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
glacial acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
4740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
cis-Zeatin, ≥90% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
glacial acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(CO)=C\CNc1ncnc2nc[nH]c12
InChI
1S/C10H13N5O/c1-7(4-16)2-3-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h2,5-6,16H,3-4H2,1H3,(H2,11,12,13,14,15)/b7-2-
InChI key
UZKQTCBAMSWPJD-UQCOIBPSSA-N
General description
Application
cis-Zeatin has been used as a cytokinin standard in the ultra-violet (UV) spectrum and gas chromatogram measurements to characterize N-glucoside of cis-Zeatin from potato tuber sprouts. It has also been used as a cytokinin to treat legume M. atropurpureum to test its effect on pseudonodules formation.
Biochem/physiol Actions
cis-Zeatin displays a low affinity to cytokinin receptors (CK) and lower activity in the classical CK bioassays compared to the trans isomer. cis-Zeatin (cZ) and its riboside (cZR) regulate plant development and stress. cZ also plays a key role in the growth and development of rice. It may also have a role in mediating plant-pathogen interactions and plant immunity.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?