Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 444,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
253-655-1
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Form:
solid
444,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Zaprinast, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.11 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
CCCOc1ccccc1C2=NC(=O)c3nn[nH]c3N2
InChI
1S/C13H13N5O2/c1-2-7-20-9-6-4-3-5-8(9)11-14-12-10(13(19)15-11)16-18-17-12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,14,15,16,17,18,19)
InChI key
REZGGXNDEMKIQB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PDE2A(5138), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4D(5144)
Application
Zaprinast has been used to determine its inhibitory effect on the meiosis of oocytes by germinal vesicle breakdown (GVBD) assay and to test the inhibitory effect of it on the retinal cells by immunohistochemistry.
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of cGMP-specific phosphodiesterases V and VI (PDE5/6) and an agonist at the G protein-coupled receptor 35 (GPR35).
Zaprinast insubstantially inhibits phosphodiesterase 10 and 11 (PDE10 and PDE11). It also exhibits vasodilating effects.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?