Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Zolpidem, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
drug control
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
color
white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.3 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL, ethanol: 50 mg/mL, methanol: 50 mg/mL, H2O: insoluble, dilute aqueous base: insoluble
originator
Sanofi Aventis
SMILES string
CC1=CN2C(C=C1)=NC(C3=CC=C(C)C=C3)=C2CC(N(C)C)=O
InChI
1S/C19H21N3O/c1-13-5-8-15(9-6-13)19-16(11-18(23)21(3)4)22-12-14(2)7-10-17(22)20-19/h5-10,12H,11H2,1-4H3
InChI key
ZAFYATHCZYHLPB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRG2(2566)
rat ... Gabra1(29705), Gabra2(29706), Gabra5(29707), Tspo(24230)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Legal Information
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?