Przejdź do
Z-2162
ZytoLight® SPEC ROS1/CEN 6 Dual Color Probe
green to orange, pkg of 0.2 mL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 0.2 mL, pkg of 20 tests
storage condition
protect from light
color
green to orange
application(s)
research use
storage temp.
2-8°C
General description
The ZytoLight SPEC ROS1/CEN 6 Dual Color Probe (PL118) is a direct-labeled FISH probe intended for the qualitative detection of amplifications involving the human ROS1 gene and for detecting chromosome 6 alpha satellites in formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) specimens. It is designed for use in conjunction with the ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit.
Components:
ZytoLight® SPEC ROS1/CEN 6 Dual Color Probe comprises:
  • ZyGreen labeled polynucleotides (excitation 503 nm/emission 528 nm) targeting sequences in the ROS1 gene region on chromosome 6 (6q22.1).
  • ZyOrange labeled polynucleotides (excitation 547 nm/emission 572 nm) targeting the alpha satellite centromeric region D6Z1 of chromosome 6.
  • Formamide-based hybridization buffer.
Principle:
Fluorescence in situ hybridization (FISH) uses direct-labeled probes (ROS1, CEN 6) that co-denature with target DNA in pretreated FFPE sections (10 µl/slide, sealed), hybridize overnight (75°C/10 min denaturation, 37°C hybridization), then undergo stringent washing and DAPI counterstaining for visualization via fluorescence microscopy with color-specific filters per ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit.
Application
ZytoLight® SPEC ROS1/CEN 6 Dual Color Probe is used to detect ROS1 gene amplifications and alpha satellite regions on chromosome 6, aiding in differential analyses where ROS1 alterations are relevant. The probe is designed to be used in conjunction with the ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit (Z-2028-5/-20).
Analysis Note
In a normal interphase nucleus, two green signals (for ROS1) and two orange signals (for chromosome 6) are expected. In cases of amplification or translocation, an increased number of green or orange signals may be observed, which should be further investigated for potential genetic rearrangements.
Legal Information
ZytoLight is a registered trademark of ZytoVision GmbH in Germany
Narządy docelowe
Blood
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-12-7
CAS No.
75-12-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)