Przejdź do
Z-2170
ZytoLight®SPEC FGFR3 Dual Color Break Apart Probe
green to orange, pkg of 0.2 mL, pkg of 0.05 mL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 0.05 mL, pkg of 0.2 mL, pkg of 20 tests, pkg of 5 tests
storage condition
protect from light
color
green to orange
application(s)
research use
storage temp.
2-8°C
General description
The ZytoLight SPEC FGFR3 Dual Color Break Apart Probe (PL124) is a direct-labeled FISH probe designed for the qualitative detection of translocations involving the human FGFR3 gene at 4p16.3 in formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) specimens. It is intended for use in conjunction with the ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit.
Components:
ZytoLight®SPEC FGFR3 Dual Color Break Apart Probe comprises:
  • ZyGreen labeled polynucleotides (excitation 503 nm/emission 528 nm) targeting the FGFR3 gene region on chromosome 4 (4p16.3).
  • ZyOrange labeled polynucleotides (excitation 547 nm/emission 572 nm) targeting sequences proximal to the FGFR3 breakpoint region.
  • Formamide-based hybridization buffer.
Principle:
Fluorescence in situ hybridization (FISH) uses direct-labeled probes flanking FGFR3 breakpoint that co-denature with target DNA in pretreated FFPE sections (10 µl/slide, sealed), hybridize overnight (75°C/10 min denaturation, 37°C hybridization), then undergo stringent washing and DAPI counterstaining for visualization via fluorescence microscopy with color-specific filters per ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit.
Application
For the qualitative detection of translocations involving the FGFR3 gene at 4p16.3 by fluorescence in situ hybridization (FISH)
Analysis Note
In a normal interphase nucleus, two green signals (for FGFR3) and two orange signals (for the corresponding breakpoint) are expected. An aberrant signal pattern may consist of multiple green signals, indicating the presence of a translocation. Any unexpected signal patterns should be further investigated.
Legal Information
ZytoLight is a registered trademark of ZytoVision GmbH in Germany
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Blood
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-12-7
CAS No.
75-12-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)