Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
product line
ZytoVision
manufacturer/tradename
ZytoVision
storage condition
protect from light
color
, Green/Orange/Blue
application(s)
research use
storage temp.
2-8°C
General description
Components:
The ZytoLight SPEC PDGFRA/FIP1L1 TriCheck Probe is composed of:
- ZyGreen labeled polynucleotides (~10.0 ng/µl).
- ZyOrange labeled polynucleotides (~4.5 ng/µl).
- ZyBlue labeled polynucleotides (~37.0 ng/µl).
- Formamide-based hybridization buffer.
The ZytoLight® SPEC PDGFRA/FIP1L1 TriCheck Probe uses direct-labeled FISH probes that hybridize to specific target DNA sequences in the 4q12 chromosomal region of cell preparations. Fluorescently-labeled DNA fragments and their complementary target DNA strands are co-denatured and allowed to anneal during hybridization. Unbound probe fragments are removed by stringency washing steps. After counterstaining with DAPI, hybridized probes are visualized using a fluorescence microscope equipped with excitation and emission filters specific for ZyGreen (503/528 nm), ZyOrange (547/572 nm), and ZyBlue (418/467 nm) fluorochromes.
Application
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Green/Orange/Blue, pkg of 0.05 mL | description Green/Orange/Blue, pkg of 0.2 mL | description - |
| application(s) research use | application(s) research use | application(s) research use | application(s) research use |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| product line ZytoVision | product line ZytoVision | product line - | product line ZytoVision |
| color , Green/Orange/Blue | color , Green/Orange/Blue | color , Green/Orange/Blue | color green to orange |
| manufacturer/tradename ZytoVision | manufacturer/tradename ZytoVision | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename ZytoVision |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Blood
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-12-7
75-12-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?