Przejdź do
Z360341
Sterilizing pans
capacity 9.5 L
Synonim(y):
autoclavalble bin, autoclave tray, Nalgene 6900-0010, laboratory sterilization vessel, sterilizing container
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
322,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122800
eCl@ss:
32150326
Manufacturer/tradename:
Nalgene 6900-0010
Material:
polypropylene container
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene container
manufacturer/tradename
Nalgene 6900-0010
L × W × H
361 mm × 311 mm × 143 mm
capacity
9.5 L
General description
Autoclavable natural polypropylene with rolled edges for stiffness and handles for carrying ease. Nestable when empty.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z360368Z360384Z360376
Autoclave pans capacity 2.8 L
Z360384
Autoclave pans
Autoclave pans capacity 1.8 L
Z360376
Autoclave pans
description
capacity 9.5 L
description
capacity 20 L
description
capacity 2.8 L
description
capacity 1.8 L
manufacturer/tradename
Nalgene 6900-0010
manufacturer/tradename
Nalgene 6900-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 6902-2000
manufacturer/tradename
Nalgene 6902-1000
material
polypropylene container
material
polypropylene container
material
polypropylene container
material
polypropylene container
L × W × H
361 mm × 311 mm × 143 mm
L × W × H
543 mm × 435 mm × 130 mm
L × W × H
260 mm × 159 mm × 105 mm
L × W × H
260 mm × 159 mm × 64 mm
capacity
9.5 L
capacity
20 L
capacity
2.8 L
capacity
1.8 L , 1.8 qt (2 L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sterilizing pans
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)