Przejdź do
Z360511
Szalka do sterylizacji narzędzi
size 456 mm × 152 mm × 67 mm, polypropylene
Synonim(y):
taca do sterylizacji, wanna do sterylizacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Nalgene 6910-0618
Material:
polypropylene
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene
manufacturer/tradename
Nalgene 6910-0618
size
456 mm × 152 mm × 67 mm
General description
Low-form design for immersing pipettes, dissecting instruments, and similar implements in disinfectant and subsequent autoclaving. Pan and lid have mating grooves to minimize spillage. Lightweight, Stackable. Meets OSHA Standard 29CFR1910.1030 for protection against bloodborne pathogens.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z360376Z360406Z360384
Autoclave pans capacity 1.8 L
Z360376
Autoclave pans
Autoclave pans capacity 5 L
Z360406
Autoclave pans
Autoclave pans capacity 2.8 L
Z360384
Autoclave pans
description
size 456 mm × 152 mm × 67 mm, polypropylene
description
capacity 1.8 L
description
capacity 5 L
description
capacity 2.8 L
manufacturer/tradename
Nalgene 6910-0618
manufacturer/tradename
Nalgene 6902-1000
manufacturer/tradename
Nalgene 6902-5000
manufacturer/tradename
Nalgene 6902-2000
material
polypropylene
material
polypropylene container
material
polypropylene container
material
polypropylene container
size
456 mm × 152 mm × 67 mm
size
-
size
-
size
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)