Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 399,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1610,00 zł 1368,50 zł |
Informacje o tej pozycji
399,00 zł
Nazwa produktu
Zafirlukast, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: ≥28 mg/mL
originator
AstraZeneca
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1cc(ccc1Cc2cn(C)c3ccc(NC(=O)OC4CCCC4)cc23)C(=O)NS(=O)(=O)c5ccccc5C
InChI
1S/C31H33N3O6S/c1-20-8-4-7-11-29(20)41(37,38)33-30(35)22-13-12-21(28(17-22)39-3)16-23-19-34(2)27-15-14-24(18-26(23)27)32-31(36)40-25-9-5-6-10-25/h4,7-8,11-15,17-19,25H,5-6,9-10,16H2,1-3H3,(H,32,36)(H,33,35)
InChI key
YEEZWCHGZNKEEK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYSLTR1(10800)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ~98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ~98% (HPLC) |
| form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥28 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble |
| originator AstraZeneca | originator Roche |
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?