Przejdź do
Z4402
Zinterol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Zinterol hydrochloride, N-[5-[2-[(1,1-dimethyl-2-phenylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-2-hydroxyphenyl]-Methanesulfonamide Hydrochloride; MJ 9184
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
666,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H26N2O4S·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.95
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32119290
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
666,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)(Cc1ccccc1)NCC(O)c2ccc(O)c(NS(C)(=O)=O)c2
InChI
1S/C19H26N2O4S/c1-19(2,12-14-7-5-4-6-8-14)20-13-18(23)15-9-10-17(22)16(11-15)21-26(3,24)25/h4-11,18,20-23H,12-13H2,1-3H3
InChI key
XJBCFFLVLOPYBV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Zinterol Hydrochloride is a β2 adrenergic receptor selective agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL82424PHL83759
Intermedine phyproof® Reference Substance
PHL82424
Intermedine
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)