Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2310,00 zł
material
Suprasil® quartz
description
2 windows
manufacturer/tradename
Hellma 105.200-QS
parameter
200-2,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
aperture center H
8.5 mm , aperture
chamber volume
160 μL
pathlength
10 mm
detection method
photometric
General description
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 160 μL | description High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 160 μL | description High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 5 μL | description High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 100 μL |
| material Suprasil® quartz | material Suprasil® quartz | material Suprasil® quartz | material Suprasil® quartz |
| manufacturer/tradename Hellma 105.200-QS | manufacturer/tradename Hellma 105.200-QS | manufacturer/tradename Hellma 105.210-QS | manufacturer/tradename Hellma 105.201-QS |
| description 2 windows | description 2 windows | description 2 polished windows | description 2 windows |
| detection method photometric | detection method photometric | detection method photometric | detection method photometric |
| H × W × D 45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm | H × W × D 45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm | H × W × D 40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm | H × W × D 45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm |
| parameter 200-2,500 nm spectral range | parameter 200-2,500 nm spectral range | parameter 200-2,500 nm spectral range | parameter 200-2,500 nm spectral range |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hellma® absorption cuvettes, ultra Micro
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?