Przejdź do
Z708356
Disposable forceps
dark blue, L 110 mm, straight tip
Synonim(y):
single use forceps, single use tweezers
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
6 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
146,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
146,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15998C
L
110 mm
color
dark blue
General description
Disposable forceps feature corrugated handle and serrated tips. Made of acrylonitrile butadiene styrene.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z225606Z168793Z168785
description
dark blue, L 110 mm, straight tip
description
Specimen, L 8 in. , 203 mm
description
Dissecting
description
Fine tip, curved
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15998C
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
L
110 mm
L
8 in. , 203 mm
L
4 1/2 in.
L
4 1/2 in.
color
dark blue
color
-
color
-
color
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)