Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103811
10 380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócAC/DC input
94 V / 240 V AC (Power Cords - 115V US and 230V European)
feature
Includes Five Replacement Rollers (Z367737) and bag of assorted o-rings
manufacturer/tradename
IBI ROLLS0001
platform size
12 in. × 12 in.
General description
IBI Low Profile Roller to lekkie urządzenie zaprojektowane jako kompaktowy, oszczędzający miejsce, niededykowany instrument. Urządzenie to może pracować na stole laboratoryjnym, w inkubatorach o wysokiej wilgotności i CO2, piecach wysokotemperaturowych (60°C) i lodówkach (0°C). IBI Low Profile Roller jest standardowo wyposażony w sześć rolek do obracania trzech dużych butelek do hodowli komórkowych. Wszechstronność tego urządzenia pozwala użytkownikowi na szybkie i łatwe dodanie do pięciu dodatkowych rolek. Do przenoszenia lub dodawania rolek nie są potrzebne żadne narzędzia. Przesunięcie rolek bliżej siebie lub dodanie większej liczby rolek umożliwia temu systemowi obracanie małych probówek o pojemności od 15 ml do 50 ml. Gumowe o-ringi do umieszczenia na małych probówkach są dołączone do każdego urządzenia.
Niskoprofilowa konstrukcja zapewnia wygodne dopasowanie do inkubatorów laboratoryjnych, piekarników i urządzeń chłodniczych. Cienki, płaski przewód zasilający 115 V z łatwością mieści się w drzwiach inkubatora bez narażania środowiska wewnątrz. Przemysłowy napęd łańcuchowy zapewnia lata bezawaryjnej pracy. Wszystkie wykończenia produktu są odporne na chemikalia i łatwe do czyszczenia i sterylizacji. Rolki można łatwo zdemontować w celu łatwego czyszczenia i dostosowania do różnych rozmiarów probówek. Chłodny, bezszczotkowy silnik prądu stałego nie wytwarza ozonu, a uniwersalne napięcie wejściowe umożliwia pracę urządzenia przy napięciu od 90VAC do 240VAC. Rolka zapewnia szeroki zakres temperatur roboczych (0-60°C) oraz możliwość pracy w warunkach wysokiej wilgotności (do 97%) i CO2.
Zestaw startowy do laboratorium z rolką niskoprofilową zawiera jedenaście rolek do zwijania do 20 małych probówek o pojemności od 15 do 50 ml. Każdy zestaw startowy jest dostarczany z torbą różnych o-ringów, które należy umieścić na probówkach, aby zapewnić, że są one wypoziomowane i pozostają na miejscu na rolce.
Rolka niskoprofilowa była wcześniej produkowana przez Stovall Scientific. Wszystkie akcesoria i części zamienne IBI są kompatybilne z rolką niskoprofilową Stovall.
Niskoprofilowa konstrukcja zapewnia wygodne dopasowanie do inkubatorów laboratoryjnych, piekarników i urządzeń chłodniczych. Cienki, płaski przewód zasilający 115 V z łatwością mieści się w drzwiach inkubatora bez narażania środowiska wewnątrz. Przemysłowy napęd łańcuchowy zapewnia lata bezawaryjnej pracy. Wszystkie wykończenia produktu są odporne na chemikalia i łatwe do czyszczenia i sterylizacji. Rolki można łatwo zdemontować w celu łatwego czyszczenia i dostosowania do różnych rozmiarów probówek. Chłodny, bezszczotkowy silnik prądu stałego nie wytwarza ozonu, a uniwersalne napięcie wejściowe umożliwia pracę urządzenia przy napięciu od 90VAC do 240VAC. Rolka zapewnia szeroki zakres temperatur roboczych (0-60°C) oraz możliwość pracy w warunkach wysokiej wilgotności (do 97%) i CO2.
Zestaw startowy do laboratorium z rolką niskoprofilową zawiera jedenaście rolek do zwijania do 20 małych probówek o pojemności od 15 do 50 ml. Każdy zestaw startowy jest dostarczany z torbą różnych o-ringów, które należy umieścić na probówkach, aby zapewnić, że są one wypoziomowane i pozostają na miejscu na rolce.
Rolka niskoprofilowa była wcześniej produkowana przez Stovall Scientific. Wszystkie akcesoria i części zamienne IBI są kompatybilne z rolką niskoprofilową Stovall.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Lab Start-Up Kit | description low-profile roller, AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug | description extra roller | description - |
| AC/DC input 94 V / 240 V AC (Power Cords - 115V US and 230V European) | AC/DC input - | AC/DC input - | AC/DC input - |
| manufacturer/tradename IBI ROLLS0001 | manufacturer/tradename IBI | manufacturer/tradename IBI ACCRLSR10 | manufacturer/tradename IBI ACCRL0002 |
| platform size 12 in. × 12 in. | platform size - | platform size - | platform size - |
| feature Includes Five Replacement Rollers (Z367737) and bag of assorted o-rings | feature CE compliant | feature - | feature - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rolka niskoprofilowa
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?