Przejdź do
Z742003
Niskoprofilowa podwójna platforma rolkowa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
eCl@ss:
32100300
Manufacturer/tradename:
IBI ACCRL0002
Material:
acrylic platform, aluminum support rod
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
acrylic platform, aluminum support rod
manufacturer/tradename
IBI ACCRL0002
W × D × H
18 in. × 16 in. × 18 3/4 in.
General description
Produkt zawiera po dwie podniesione platformy, które pomieszczą dwie dodatkowe rolki niskoprofilowe. Ta podnoszona platforma została zaprojektowana tak, aby pasowała do wnętrza inkubatora, umożliwiając umieszczenie w nim trzech niskoprofilowych rolek.
Wykonana z odlewanego akrylu i aluminium zapewnia lata pracy w inkubatorach CO2 o wysokiej wilgotności bez odbarwiania lub rdzewienia. Platformy są skręcane ze sobą w celu bezpiecznego umieszczenia rolek niskoprofilowych.
Features and Benefits
  • Umożliwia umieszczenie dwóch dodatkowych rolek wewnątrz inkubatora
  • Konstrukcja z odlewanego akrylu i aluminium
  • Oszczędność miejsca na blacie laboratoryjnym dzięki możliwości ustawienia trzech rolek jedna na drugiej.
  • Platformy są skręcane ze sobą w celu bezpiecznego umieszczenia niskoprofilowych rolek.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z742001Z367737Z367729
description
-
description
Lab Start-Up Kit
description
extra roller
description
low-profile roller, AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
manufacturer/tradename
IBI ACCRL0002
manufacturer/tradename
IBI ROLLS0001
manufacturer/tradename
IBI ACCRLSR10
manufacturer/tradename
IBI
material
acrylic platform, aluminum support rod
material
-
material
-
material
-
W × D × H
18 in. × 16 in. × 18 3/4 in.
W × D × H
-
W × D × H
-
W × D × H
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)