Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 222,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121702
eCl@ss:
32040301
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech BMTM-2000
Material:
Rayon
Sterility:
(Sterile)
Packaging:
pack of 100 ea
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
222,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
Rayon
sterility
(Sterile)
feature
pre-cut
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BMTM-2000
color
white
General description
Breathe-EASIER (biała włókninowa membrana rayonowa) przepuszcza parę wodną 6 razy szybciej niż Breathe-EASY, co przyspiesza wzrost.
Membrany są idealne do wzrostu komórek, koncentracji próbek (np. liofilizacji) i wymiany gazowej.
Łatwe zamknięcie zakrętki mikrotuby. Nie blokują się w rotorach wirówek.
Sformatowane z łatwą w użyciu zakładką na palec. Wstępnie przycięte, aby pasowały do różnych popularnych rozmiarów probówek. Wygodne nacięcia sprawiają, że wyjmowanie wkładki jest szybkie i łatwe.
Membrany są poddawane promieniowaniu gamma w celu zapewnienia sterylności. Nie zawierają cytotoksyn.
Membrany są idealne do wzrostu komórek, koncentracji próbek (np. liofilizacji) i wymiany gazowej.
Łatwe zamknięcie zakrętki mikrotuby. Nie blokują się w rotorach wirówek.
Sformatowane z łatwą w użyciu zakładką na palec. Wstępnie przycięte, aby pasowały do różnych popularnych rozmiarów probówek. Wygodne nacięcia sprawiają, że wyjmowanie wkładki jest szybkie i łatwe.
Membrany są poddawane promieniowaniu gamma w celu zapewnienia sterylności. Nie zawierają cytotoksyn.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description white, Rayon, pre-cut, (Sterile) | description sterile | description pack of 100 ea | description polyurethane membrane with acrylic adhesive pre-cut to fit standard multiwell plates. |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech BMTM-2000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech BMTM-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech BERM-2000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech BEM-1 |
| sterility (Sterile) | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| material Rayon | material - | material Rayon film (non-woven) | material rectangular transparent membrane (polyurethane) |
| packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea |
| feature pre-cut | feature - | feature piercable | feature piercable |
| color white | color - | color white | color - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?