Merck
Z744293
Wilmad® Sapphire NMR Tube
tube O.D. 10 mm, pack of 1 ea, tube L 7 in.
Synonim(y):
Naczynie na próbki NMR, Probówka do próbek NMR
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121705
eCl@ss:
32040303
Material:
sapphire
Packaging:
pack of 1 ea
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
sapphire
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Wilmad WG-508-7
tube L
7 in.
tube O.D.
10 mm
suitability
suitable for NMR
General description
Szafir (monokryształ Al2O3) ma niezwykłą twardość i wysoką temperaturę topnienia około 2000°C. Ze względu na swoją monokrystaliczną strukturę ma wyjątkową odporność chemiczną na korozyjne rozpuszczalniki, w tym kwas HF. Gwarantowana prostoliniowość dla zoptymalizowanej jakości podkładki i przetestowana w turbinach wirnikowych pod kątem dopasowania średnicy zewnętrznej. Zaleca się stosowanie kleju epoksydowego w przypadku podłączania do metalowego przewodu gazowego.
Application
NMR, wysokociśnieniowy NMR do 400 barów, badania 19F, badania 29Si
Features and Benefits
  • Temperatura topnienia około 2000°C
  • Odporność chemiczna na korozyjne rozpuszczalniki, w tym kwas HF.
Legal Information
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)