Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41113024
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
glass
feature
graduation 0.2
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 6613-G
L
12 in. × 305 mm
General description
Verify the alcohol content of your ethyl alcohol-based spirits with our proof scale hydrometer. Tolerances match those laid out by IRS specifications.
Features and Benefits
- Proof Range: 20 to 40
- IRS Size: G
- Subdivisions: 0.2
- Tolerance: ±0.4%
- Calibration for use at 15.5°C/60°F
- Approx. Length: 305 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IRS Alcohol Proof Scale Hydrometer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?