Przejdź do
Z763535
MAGic Clamp™ magnetic clamp
holds 2000 mL Erlenmeyer flasks (max. 5)
Synonim(y):
flask clamps, magicclamp, magnetic clamps
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41122413
eCl@ss:
32060690
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-2000
General description
The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
Legal Information
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z763497Z742439Z763527
description
holds 2000 mL Erlenmeyer flasks (max. 5)
description
holds 125 mL Erlenmeyer flasks (max. 12)
description
adjustable flask clamp holds 125 mL, 250 mL, or 500 mL flasks
description
holds 1000 mL Erlenmeyer flasks (max. 9)
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-2000
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-125
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-CMB
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-1000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MAGic Clamp™ magnetic clamp
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)