Przejdź do
41398
2,3-Dihydroxybenzoic acid
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO)2C6H3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.12
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
2209117
MDL number:
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cccc(O)c1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI key
GLDQAMYCGOIJDV-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12620908992PHR1048
description
analytical standard
description
99%
description
analytical standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
99%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
mp
204-206 °C (lit.)
mp
204-206 °C (lit.)
mp
197-200 °C (dec.) (lit.)
mp
213-217 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Dihydroxybenzoic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)