Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 438,00 zł |
Informacje o tej pozycji
438,00 zł
Quality Segment
agency
EPA 8270
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type calibration
packaging
ampule of 1 mL
concentration
2000 μg/mL each component in hexane: acetone (80:20)
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, 2000 μg/mL each component in hexane: acetone (80:20) | description certified reference material, 2000 μg/mL each component in dichloromethane, ampule of 1 mL | description certified reference material, 2000 μg/mL each component in hexane: acetone (9:1) | description certified reference material, 2000 μg/mL each component in isopropanol |
| technique(s) chromatography: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) chromatography: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) chromatography: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) chromatography: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade TraceCERT®, certified reference material | grade certified reference material, TraceCERT® | grade TraceCERT®, certified reference material | grade TraceCERT®, certified reference material |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Analit
- Dimethoate
- Disulfoton
- Famphur
- Parathion
- Parathion-methyl
- Phorate
- Sulfotep
- Thionazin
- Triethyl thiophosphate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-14.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-26 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-54-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?