Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
EC Number:
272-184-2
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Produkt 48873 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
agency
ASTM® D2887,D2887,D7169
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 6 × 1 mL
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
petroleum
format
neat
storage temp.
2-30°C
General description
ASTM® D2887 reference gas oil can be used as standard in order to measure the boiling range of petroleum fractions, like diesel fuel and gasoline with gas chromatography method(GC).
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ASTM® D2887 Reference Gas Oil
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?