Przejdź do
52003
Hexamethylenediamine
analytical standard
Synonim(y):
1,6-Diaminohexane, 1,6-Hexanediamine, HMDA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2(CH2)6NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352116
Beilstein/REAXYS Number:
1098307
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4 (vs air)
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6.3 %
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
mp
40-45 °C, 42-45 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
SMILES string
NCCCCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
InChI key
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethylenediamine
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
124-09-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)