Przejdź do
58005
Reagent sprayer for TLC plates
volume 250 mL, Bottle-Type
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
461,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
volume
250 mL
General description
The extraction phase or adsorbent phase can be coated on to the solid phase as a thin film. Coating preparation is of three types; dipping, brush painting and spraying. Spraying method was widely used due to its stability and reusability.
Application
Compressed-air sprayers for spraying TLC plates. Sets include a glass-sprayer head and a choice of either bottle or tube with hexfoot stand.
Reagent sprayer may be used in thin-layer chromatography.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z126292Z126306Z529729
description
volume 250 mL, Bottle-Type
description
capacity 50 mL
description
capacity 240 mL
description
size 50 mL
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
volume
250 mL
volume
-
volume
-
volume
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. can we have a photo for this product please 58005 Supelco Reagent sprayer for TLC plates
    1 answer
    1. Helpful?