Przejdź do
73014
Kwas perfluoro-3-metoksypropanowy
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
2,2,3,3-Tetrafluoro-3-(trifluoromethoxy)propanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4HF7O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.04
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.24
390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
chromatography: suitable
application(s)
PFAS testing
clinical testing
coatings
environmental
food and beverages
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)OC(F)(F)C(F)(F)C(=O)O
InChI
1S/C4HF7O3/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)14-4(9,10)11/h(H,12,13)
InChI key
AGIMOOYNBDLMJV-UHFFFAOYSA-N
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość ilościowa NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
04292
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
chromatography: suitable
technique(s)
-
application(s)
PFAS testing
clinical testing
coatings
environmental
food and beverages
application(s)
PFAS testing
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
product line
TraceCERT®
product line
-
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)