Przejdź do
97079
Brevetoxin 2 solution
15 μg/g in acetonitrile (nominal concentration), analytical standard
Synonim(y):
Brevetoxin B solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H70O14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
895.08
NACRES:
NA.21
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
concentration
15 μg/g in acetonitrile (nominal concentration)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, liquid chromatography (LC): suitable, mass spectrometry (MS): suitable
density
0.786 g/mL
application(s)
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C50H70O14/c1-25(24-51)14-28-17-37(52)50(8)41(54-28)19-33-34(61-50)18-32-29(55-33)10-9-12-46(4)42(58-32)23-49(7)40(62-46)21-39-47(5,64-49)13-11-30-44(60-39)26(2)15-31-36(56-30)22-48(6)38(57-31)20-35-45(63-48)27(3)16-43(53)59-35/h9-10,16,24,26,28-42,44-45,52H,1,11-15,17-23H2,2-8H3/b10-9-/t26-,28-,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35+,36-,37+,38-,39+,40-,41-,42-,44-,45-,46+,47-,48+,49+,50+/m1/s1
InChI key
LYTCVQQGCSNFJU-FGRVLNGBSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2037324101407576
description
15 μg/g in acetonitrile (nominal concentration), analytical standard
description
Lipid-soluble polyether neurotoxin that binds to Na+ channels on nerves and muscles causing an excessive influx of Na+ across membranes.
description
20 μg/g in acetonitrile (nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
20 μg/g in acetonitrile (nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
density
0.786 g/mL
density
-
density
-
density
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable, HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
certified reference material, TraceCERT®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
format
single component solution
format
-
format
single component solution
format
single component solution
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)