Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4180,00 zł
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
petroleum
format
matrix material
Other Notes
0.5000 % (5000ppm), 1.0000 % (10000ppm), 1.5000 % (15000ppm), 2.0000 % (20000ppm), 3.0000 % (30000ppm), 4.0000 % (40000ppm), 5.0000 % (50000ppm). 100 mL ea.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Calibration Set F | description Calibration Set D | description Calibration Set C | description Calibration Set B |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd |
| application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfur in Odourless Kerosene, IP 336
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?