Przejdź do
PHL89286
(−)-α-Thujone
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(1S,4R)-1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O
Masa cząsteczkowa:
152.23
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
4660369
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (GC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
density
0.914 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m1/s1
InChI key
USMNOWBWPHYOEA-MRTMQBJTSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea salvia
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
04314PHL8266922133
α,β-Thujone phyproof® Reference Substance
PHL82669
α,β-Thujone
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
description
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
density
0.914 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-α-Thujone
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)