Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH(OH)CH(C2H5)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.23
EC Number:
202-377-9
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1735324
MDL number:
eCl@ss:
32120505
grade
analytical standard
vapor density
5 (vs air)
packaging
ampule of 1000 mg
manufacturer/tradename
Chem Service, Inc. PS-102
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
241-249 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
density
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCCC(O)C(CC)CO
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-8(10)7(4-2)6-9/h7-10H,3-6H2,1-2H3
InChI key
RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethyl-1,3-hexanediol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
276.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
136 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?