Przejdź do
PS1078
Metsulfuron-methyl
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15N5O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.36
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
587472
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
packaging
ampule of 100 mg
manufacturer/tradename
Chem Service, Inc. PS-1078
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(C)nc(OC)n2
InChI
1S/C14H15N5O6S/c1-8-15-12(18-14(16-8)25-3)17-13(21)19-26(22,23)10-7-5-4-6-9(10)11(20)24-2/h4-7H,1-3H3,(H2,15,16,17,18,19,21)
InChI key
RSMUVYRMZCOLBH-UHFFFAOYSA-N
General description
Metsulfuron-methyl is a sulfonylurea herbicide, which finds broad-spectrum of applications in weed control management in cultivation of a variety of crops.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Metsulfuron-methyl may be used as a reference standard for the following:
  • Determining the metsulfuron-methyl content in soil and water samples using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
  • Analysis of metsulfuron-methyl in water samples extracted using multiwalled carbon nanotubes solid phase extraction packing material by high performance liquid chromatography (HPLC).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metsulfuron-methyl
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)