Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1940,00 zł 1649,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1649,00 zł
Cena katalogowa1940,00 złZaoszczędź 15%grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
5'-adenylic acid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[P](=O)(OCC1OC(C(C1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)(O)O
InChI
1S/C10H14N5O7P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)
InChI key
UDMBCSSLTHHNCD-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ≥99.0% (HPLC) |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| format neat | format - | format - |
| agency USP | agency traceable to USP 1012178 | agency - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas 5′-adenylowy
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?