Przejdź do
1012611
USP
Związek F związany z albuterolem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
4-[2-(tert-butyloamino)-1-etoksyetylo]-2-(hydroksymetylo)fenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H25NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.36
NACRES:
NA.24
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
albuterol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
room temp
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych wydane przez USP można znaleźć tutaj.
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR38901012564PHR1967
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API family
albuterol
API family
albuterol
API family
albuterol, salbutamol
API family
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
USP
agency
-
agency
USP
agency
traceable to USP 1012644
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek F związany z albuterolem
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)