Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
almotriptan
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N3CCCC3)Cc1cc2c([nH]cc2CC(N([O-])C)N([O-])C)cc1
InChI
1S/C17H24N4O4S/c1-19(22)17(20(2)23)10-14-11-18-16-6-5-13(9-15(14)16)12-26(24,25)21-7-3-4-8-21/h5-6,9,11,17-18H,3-4,7-8,10,12H2,1-2H3/q-2
InChI key
FVOZCNKXYVHCHM-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Również do stosowania z monografiami USP, takimi jak:
- Methadone Hydrochloride
- Almotriptan Tabletki
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency USP |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Almotryptan Związek pokrewny D
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?